Läs mer
tert-butyl-4-(aminokarbotioyl)tetrahydropyridin-1(2H)-karboxylat, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386965
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11386965 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10426302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10601133 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00952EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 214834-18-1
Molekylformel C11H20N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.353
InChI-nyckel SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
IUPAC-namn tert-butyl-4-karbamotioylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.36
Procent renhet 95%