Läs mer
tert-butyl 4-(aminometyl)indolin-1-karboxylat, TRC
Produktkod. 30329097
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30329097 100 mg
1 options
Produktkod. 30329097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB811388100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate
CAS 1086392-32-6
Molekylformel C14H20N2O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-7-11-10(9-15)5-4-6-12(11)16/h4-6H,7-9,15H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(CN)cccc12
IUPAC-namn tert-butyl 4-(aminometyl)-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Formel vikt 248.1525