Läs mer
tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate |
| CAS | 1086392-32-6 |
| Molekylformel | C14H20N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-7-11-10(9-15)5-4-6-12(11)16/h4-6H,7-9,15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(CN)cccc12 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(aminomethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1525 |