Läs mer
tert-Butyl 4-Azidopiperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-Azidopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 180695-80-1 |
| Molekylformel | C10 H18 N4 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-8(5-7-14)12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)[N-][N+]#N |
| IUPAC-namn | diazonio-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]azanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.275 |
| Formel vikt | 226.143 |