missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tert-butyl 4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl 4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1191901-07-1 |
| Molekylformel | C17 H22 N2 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O2S/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-18(9-11-19)14-5-4-6-15-13(14)7-12-22-15/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc3sccc23 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.434 |
| Formel vikt | 318.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?