Läs mer
tert-Butyl 4-Bromo-2-fluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-Bromo-2-fluorobenzoate |
| CAS | 889858-12-2 |
| Molekylformel | C11H12BrFO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methylpropan-2-yl 4-bromo-2-fluorobenzoate, 4-Bromo-2-fluoro-benzoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrFO2/c1-11(2,3)15-10(14)8-5-4-7(12)6-9(8)13/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.11 |