Läs mer
tert-Butyl 4-(brommetyl)benzoat, 95 %
Produktkod. 15467537
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467537 10 g 10g
15457537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35540.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 108052-76-2 | C12H15BrO2 | 271,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108052-76-2
Molekylformel C12H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 271.154
MDL-nummer MFCD04973450
InChI-nyckel GSIBTIUXYYFCPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid tert-butyl ester, tert-butyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromo methyl benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-butyl-4-bromomethylbenzoate, 1,1-dimethylethyl 4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 11414578
IUPAC-namn tert-butyl-4-(brommetyl)bensoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 271.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.