Läs mer
tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 15430766
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430766 1 g 1g
15450766 250 mg 250mg
15440766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54100.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114772-40-6 | C18H19BrO2 | 347.252 g/mol
1,1-dimetyletylesterbifenyl används vid framställning av angiotensin II-receptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1-dimetyletylesterbifenyl används vid framställning av angiotensin II-receptorantagonister.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat och DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114772-40-6
Molekylformel C18H19BrO2
Molekylvikt (g/mol) 347.252
MDL-nummer MFCD06657561
InChI-nyckel YHXCWNQNVMAENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-4'-bromomethyl biphenyl, tert-butyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate, tert-butyl 2-4-bromomethyl phenyl benzoate, tert-butyl 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylate, unii-me3i28o0tc, tert-butyl 4'-bromomethyl-2-biphenylcarboxylate, me3i28o0tc, telmisartan impurity h, tert-butyl 2-4-bromomethylphenyl benzoate, 1,1-dimethylethyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate
PubChem CID 9906257
IUPAC-namn tert-butyl-2-[4-(brommetyl)fenyl]bensoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO.
Formel vikt 347.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.