Läs mer
tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate |
| CAS | 960287-60-9 |
| Molekylformel | C12H14ClNO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-12(2,3)17-11(16)14-18-10(15)8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,14,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 4-chlorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vikt | 271.0611 |