Läs mer
tert-butyl 4-(klorsulfonyl)piperidin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11966341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11966341 1 g 1g
11976341 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 782501-25-1 | C10H18ClNO4S | 283.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 782501-25-1
Molekylformel C10H18ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 283.77
MDL-nummer MFCD01861750
InChI-nyckel VJAHMDQRVLEOFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-chlorosulfonylpiperidine, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxylate, 4-chlorosulfonylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, 1-boc-4-piperidinesulfonylchloride, n-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxyl, tert-butyl 4-chlorosulphonyl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 45789737
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(Chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Smältpunkt 82.0°C to 85.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 40.84 to 43.81% C, 4.76 to 5.11% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
UN-nummer 3265
IUPAC-namn tert-butyl-4-(klorsulfonyl)piperidin-1-karboxylat
Formel vikt 283.77
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 4-(chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.