Läs mer
tert-Butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402273
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402273 1 g 1g
10413214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31904DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 844891-13-0
Molekylformel C11H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 224.26
MDL-nummer MFCD06659076
InChI-nyckel AZJWODKWFMBMCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795543
IUPAC-namn tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
LEDER CC1=NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrazolecarboxylate, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrazole, n1-boc protected, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
Formel vikt 224.26
Procent renhet 97%