Läs mer
tert-Butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl 4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrazolecarboxylate, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrazole, n1-boc protected, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
| Formel vikt | 224.26 |
| Procent renhet | 97% |