Läs mer
tert-Butyl 4-Hydroxybutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-Hydroxybutanoate |
| CAS | 59854-12-5 |
| Molekylformel | C8H16O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxybutanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl 4-Hydroxybutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-hydroxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1099 |