Läs mer
tert-butyl-4-jod-3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604035
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10604035 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10604035 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31911DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 857283-71-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H15IN2O2
MDL-nummer MFCD08271887
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI-nyckel BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=NN1C(=O)OC(C)(C)C)C)I
IUPAC-namn tert-butyl-4-jod-3,5-dimetylpyrazol-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 322.146
PubChem CID 7537494
Formel vikt 322.14
Procent renhet 97%