Läs mer
tert-butyl-4-[(trifluormetyl)sulfonyloxi]-5,6-dihydropyridin-1(2h)-karboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10239333
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239333 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10105663 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10239333 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07986DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 138647-49-1
Molekylformel C11H16F3NO5S
Molekylvikt (g/mol) 331.31
MDL-nummer MFCD09997858
InChI-nyckel WUBVEMGCQRSBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulfonate, n-boc-4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-trifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yltrifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethane sulfonyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 10991161
IUPAC-namn tert-butyl 4-(trifluormetylsulfonyloxi)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 331.31
Procent renhet 97%