Läs mer
tert-butyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10357584 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10366843 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53239DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 864771-44-8
Molekylformel C18H25BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 344.22
MDL-nummer MFCD08437629
InChI-nyckel MMXDKXUKSKMROG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-n-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate
PubChem CID 18525862
IUPAC-namn tert-butyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1N=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 344.22
Procent renhet 97%