Läs mer
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295844
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295844 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10295844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53210CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 651780-02-8
Molekylformel C12H13BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 297.152
MDL-nummer MFCD08435913
InChI-nyckel CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22832025
IUPAC-namn tert-butyl 5-bromoindazole-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Synonym tert-butyl 5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-bromo-indazole, n-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromoindazole, 1-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromo indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-bromoindazole, 5-bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vikt 297.15
Procent renhet 90%