Läs mer
tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate, TRC
Produktkod. 30345516
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345516 100 mg
30339060 25 mg
30335914 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30345516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB692280100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H31 Cl N6 O2
InChI formel InChI=1S/C19H31ClN6O2/c1-19(2,3)28-18(27)24-13-7-5-4-6-12-23-16(21)26-17(22)25-15-10-8-14(20)9-11-15/h8-11H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H,24,27)(H5,21,22,23,25,26)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn tert-butyl N-[6-[[N-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 410.941
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 410.22