Läs mer
tert-Butyl 6-Amino-3,4-dihydroquinoline-1(2H)-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 6-Amino-3,4-dihydroquinoline-1(2H)-carboxylate |
| CAS | 1152923-36-8 |
| Molekylformel | C14H20N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 6-amino-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-4-5-10-9-11(15)6-7-12(10)16/h6-7,9H,4-5,8,15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCc2cc(N)ccc12 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 6-amino-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1525 |