Läs mer
tert-Butyl 6-Chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate, TRC
Produktkod. 30240827
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30240827 50 mg
1 options
Produktkod. 30240827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69088550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154026-92-3
Molekylformel C10 H17 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 236.69
Synonym Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, Tert-Butyl 6-chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
IUPAC-namn tert-butyl (5S)-6-chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@H](O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 6-Chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h8,13H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Formel vikt 236.0815