Läs mer
tert-Butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 1340506-55-9 |
| Molekylformel | C9H11ClN2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O2/c1-9(2,3)14-8(13)6-4-5-7(10)12-11-6/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Cl)nn1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.65 |
| Formel vikt | 214.0509 |