Läs mer
tert-butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117392
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10045102 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 155601-71-1
Molekylformel C11H12FN3O2
Molekylvikt (g/mol) 237.234
MDL-nummer MFCD06797502
InChI-nyckel INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 7127829
IUPAC-namn tert-butyl-6-fluoro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.23
Procent renhet 97%