Läs mer
tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 73839-20-0 |
| Molekylformel | C10 H20 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11/h11H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.26 |
| Formel vikt | 188.1412 |