Läs mer
tert-Butyl 8-Hydroxyoctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 8-Hydroxyoctanoate |
| CAS | 401901-41-5 |
| Molekylformel | C12 H24 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 8-Hydroxyoctanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O3/c1-12(2,3)15-11(14)9-7-5-4-6-8-10-13/h13H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl 8-hydroxyoctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.32 |
| Formel vikt | 216.1725 |