Läs mer
tert-butylacetat, 99 %
Produktkod. 11322756
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322756 1000 g 1kg
11302756 50 g 50g
11312756 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08855.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
tert-butylacetat används som lösningsmedel vid tillverkning av lacker, emaljer, bläck, lim, thinner, industriella rengöringsmedel och beläggningsblandningar. Det används också som processlösningsmedel för kemiska reaktioner och polymerisation. I syntetisk organisk kemi används den som en tert-butylgrupp. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel och syntetiska smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
tert-butylacetat används som lösningsmedel vid tillverkning av lacker, emaljer, bläck, lim, thinner, industriella rengöringsmedel och beläggningsblandningar. Det används också som processlösningsmedel för kemiska reaktioner och polymerisation. I syntetisk organisk kemi används den som en tert-butylgrupp. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel och syntetiska smakämnen.
Löslighet
Blandbar med eter och etanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-88-5
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00008807
InChI-nyckel WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
IUPAC-namn tert-butylacetat
LEDER CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl acetate
Smältpunkt -62°C
Densitet 0.863
Kokpunkt 94°C to 96°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Linjär formel CH3CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.3865
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1123
Beilstein 1699506
Merck Index 14,1537
Löslighetsinformation Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.