Läs mer
tert-Butyl Acetate-d12, CDN
Produktkod. 30323745
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323745 0.25 g -
30322362 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323745 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55170.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid tert-Butyl Ester D12
CAS 358731-05-2
Molekylformel C6 D12 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Acetic-d3 acid, 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester (9 CI), Acetic acid tert-butyl ester D12, tert-Butyl acetate-d12, tert-Butyl-d3 acetate-d3, Acetic-d3 acid 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester
InChI formel InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl] 2,2,2-trideuterioacetate
Molekylvikt (g/mol) 128.232
Formel vikt 128.159 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.