Läs mer
Tert-butylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-tert.-butyl ester |
| CAS | 540-88-5 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Acetic acid','tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl alcohol','acetate (6CI), 1,1-Dimethylethyl acetate, 2-Acetoxy-2-methylpropane, Acetic acid tert-butyl ester, NSC 59719, TBAc, Texaco lead appreciator, tert-Butyl acetate, tert-Butyl ethanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3 |
| LEDER | CC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |