Läs mer
tert-butylacetoacetat, 97 %
Produktkod. 10020540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10020540 500 mL 500ml
10366120 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10020540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107785000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1694-31-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00008811
InChI-nyckel JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC-namn tert-butyl-3-oxobutanoat
LEDER CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl acetoacetate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -38 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 190 °C
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1,4190 till 1,421
Kvantitet 500 mL
Fieser 01,83
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 9 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: löslig i xylen, blandbar med de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.