Läs mer
tert-butylacetoacetat, 97 %
Produktkod. 11439003
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439003 100 g 100g
11449003 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11115.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
tert-butylacetoacetat används som mellanprodukt för syntes av olika organiska kemikalier. Råmaterial inom läkemedelsindustrin, Inom jordbrukskemisk industri. Reagens för acyloinsyntes och ?,β - syntes av omättade ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylacetoacetat används som mellanprodukt för syntes av olika organiska kemikalier. Råmaterial inom läkemedelsindustrin, Inom jordbrukskemisk industri. Reagens för acyloinsyntes och ∞,β - syntes av omättade ketoner.
Löslighet Lösligt i vatten (9g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1694-31-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00008811
InChI-nyckel JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC-namn tert-butyl-3-oxobutanoat
LEDER CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl acetoacetate
Smältpunkt -38°C
Densitet 0.961
pH 5.7
Kokpunkt 71°C to 72°C (11 mmHg)
Flampunkt 76°C (169°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 100 g
Beilstein 1680303
Löslighetsinformation Soluble in water (9g/L).
Formel vikt 158.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.