Läs mer
tert-butylakrylat, 99 %, stab. med 15 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11323986
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323986 500 mL 500ml
11313986 100 mL 100ml
11333986 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17169.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
tert-butylakrylat är en monomer som används vid framställning av poly(tert-butylakrylat)-polymerer, poly(akrylsyra)polyelektrolytborstar och 3-(3-metyl-but-3-enyloxi)-propionsyra-tert-butylester. Det används också i färger, beläggningar, högpolymerpapperskonditioneringsmedel, vårdande polymerprodukter och karbonylreformerande polyolefin. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylakrylat är en monomer som används vid framställning av poly(tert-butylakrylat) polymerer, poly(akrylsyra) polyelektrolytborstar och 3-(3-metyl-but-3-enyloxi)-propionsyra tert-butylester. Det används också i färger, beläggningar, högpolymerpapperskonditioneringsmedel, vårdande polymerprodukter och karbonylreformerande polyolefin. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial i organisk syntes.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1663-39-4
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00008809
InChI-nyckel ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC-namn tert-butylprop-2-enoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 15 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt ∼-69 °C
Densitet 0.883
Kokpunkt 121 °C
Flampunkt 11 °C (52 °F)
Linjär formel CH2=CHCOOC(CH3)3
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1742329
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.