Läs mer
tert-butylakrylat, 99 %, stab. med 15 ppm 4-metoxyfenol
Beskrivning
tert-butylakrylat är en monomer som används vid framställning av poly(tert-butylakrylat)-polymerer, poly(akrylsyra)polyelektrolytborstar och 3-(3-metyl-but-3-enyloxi)-propionsyra-tert-butylester. Det används också i färger, beläggningar, högpolymerpapperskonditioneringsmedel, vårdande polymerprodukter och karbonylreformerande polyolefin. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylakrylat är en monomer som används vid framställning av poly(tert-butylakrylat) polymerer, poly(akrylsyra) polyelektrolytborstar och 3-(3-metyl-but-3-enyloxi)-propionsyra tert-butylester. Det används också i färger, beläggningar, högpolymerpapperskonditioneringsmedel, vårdande polymerprodukter och karbonylreformerande polyolefin. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial i organisk syntes.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl acrylate |
| Namnnotering | stabiliserat med 15 ppm 4-metoxyfenol |
| Smältpunkt | ∼-69 °C |
| Densitet | 0.883 |
| Kokpunkt | 121 °C |
| Flampunkt | 11 °C (52 °F) |
| Linjär formel | CH2=CHCOOC(CH3)3 |
| Brytningsindex | 1.411 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN3272 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.