Läs mer
tert-butylakrylat (stabiliserat med MEHQ), TRC
Produktkod. 30330255
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30330255 100 mL
1 options
Produktkod. 30330255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB690506100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Molekylformel C7H12O2
Kvantitet 100 mL
Synonym 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C=C
IUPAC-namn tert-butyl prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0837