Läs mer
tert-butylakrylat (stabiliserat med MEHQ), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Acrylate |
| CAS | 1663-39-4 |
| Molekylformel | C7H12O2 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | tert-butyl prop-2-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |