Läs mer
tert-butylalkohol, ACS, 99+%
Produktkod. 11367588
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367588 250 mL 250ml
11347588 1 L 1 L
11377588 4 x 1 L 4 L
11357588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11367588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033278.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74,123 g/mol
tert-butylalkohol används som lösningsmedel och etanoldenatureringsmedel. Det är en aktiv ingrediens i färgborttagningsmedel. Den fungerar som en mellanprodukt vid framställning av metyl-tertiär butyleter och etyl-tertiär butyleter genom reaktion med metanol och etanol. Det används också vid framställning av tert-butylklorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen och metylmetakrylat. Den fungerar som en bränsletillsats såväl som en bensinoktanförstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl alcohol
Namnnotering For ACS analysis
Smältpunkt 25°C
Densitet 0.786 g/mL
Kokpunkt 83°C
Flampunkt 11°C (52°F)
Analysprocentintervall >99+%
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 250 mL
Beilstein 906698
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formel vikt 74.12
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl alcohol, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.