Läs mer
tert-butylalkohol, ACS, 99+%
Produktkod. 11377588
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377588 4 x 1 L 4 L
11367588 250 mL 250ml
11347588 1 L 1 L
11357588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11377588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033278.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74,123 g/mol
tert-butylalkohol används som lösningsmedel och etanoldenatureringsmedel. Det är en aktiv ingrediens i färgborttagningsmedel. Den fungerar som en mellanprodukt vid framställning av metyl-tertiär butyleter och etyl-tertiär butyleter genom reaktion med metanol och etanol. Det används också vid framställning av tert-butylklorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen och metylmetakrylat. Den fungerar som en bränsletillsats såväl som en bensinoktanförstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl alcohol
Namnnotering För ACS-analys
Smältpunkt 25 °C
Densitet 0.786 g/mL
Kokpunkt 83 °C
Flampunkt 11 °C (52 °F)
Analysprocentintervall >99 + %
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 4 x 1 L
Beilstein 906698
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, etyleter och kloroform.
Formel vikt 74.12
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.