Läs mer
tert-butylalkohol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518524 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518524 500 mL HDPE Pressure Bottom Poly Bottle 500ml
15528524 4 L Poly flaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518524 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 905601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Alcohol
Flampunkt 11.00°C
Förpackning HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 0.78kg
Formel vikt 74.12
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-butylalkohol