Läs mer
Tert-butylalkohol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 36 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 6,43 mPaS (25 °C) |
| Kokpunkt | 83 °C |
| Formel vikt | 74,12 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- tert-Butanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .