missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl Alcohol-d10, CDN

Produktkod. 30320040
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320040 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320040 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND09131G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl Alcohol-d10
CAS 53001-22-2
Molekylformel C4 D10 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol-d, 2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9 alcohol-d (6 CI, 7 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeutero-2-deuterooxy-2-(trideuteromethyl)propane, 2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butanol-d10, tert-Butanol-D10, tert-Butyl alcohol-d10, 2-(Methyl-d3)-2-propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol-d
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5 D
LEDER [2 H]OC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-deuteriooxy-2-(trideuteriomethyl)propane
Molekylvikt (g/mol) 84.183
Formel vikt 84.136 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.