missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl Alcohol-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Alcohol-d10 |
| CAS | 53001-22-2 |
| Molekylformel | C4 D10 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol-d','2-(methyl-d3)- (9CI), tert-Butyl-d9 alcohol-d (6CI','7CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeutero-2-deuterooxy-2-(trideuteromethyl)propane, 2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butanol-d10, tert-Butanol-D10, tert-Butyl alcohol-d10, 2-(Methyl-d3)-2-propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol-d |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D |
| LEDER | [2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-deuteriooxy-2-(trideuteriomethyl)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.183 |
| Formel vikt | 84.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?