Läs mer
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10458400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE Bottle
Plastic Container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458400 500 mL HDPE Bottle 500ml
10121710 2.5 L HDPE Bottle 2.5 L
10611854 25 L Plastic Container 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10458400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/5250/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer 4464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt 25°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 36mbar at 20°C
Viskositet 6.43 mPaS (25°C)
Kokpunkt 83°C
Formel vikt 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.