Läs mer
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10611854 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE Bottle
Plastic Container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10611854 25 L Plastic Container 25 L
10458400 500 mL HDPE Bottle 500ml
10121710 2.5 L HDPE Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10611854 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/5250/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer 4464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt 25°C
Kvantitet 25 L
Förpackning Plastic Container
Fysisk form Liquid
Ångtryck 36mbar at 20°C
Viskositet 6.43 mPaS (25°C)
Kokpunkt 83°C
Formel vikt 74.12g/mol