missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tert-butyl Alcohol-OD, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl Alcohol-OD |
| CAS | 3972-25-6 |
| Molekylformel | C4 D H9 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanol-d','2-methyl- (9CI), tert-Butyl alcohol-d (6CI','7CI','8CI), tert-Butyl hydroxide-d, tert-Butyl alcohol-OD, tert-Butanol-OD, 2-Methyl-2-propanol-d |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D |
| LEDER | [2H]OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-deuteriooxy-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.128 |
| Formel vikt | 75.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?