Läs mer
Tert-butylalkohol, TRC
Produktkod. 30410379
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30410379 25 mL
1 options
Produktkod. 30410379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT11754025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Molekylformel C4 H10 O
Kvantitet 25 mL
Synonym tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 74.0732