Läs mer
Tert-butylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Molekylformel | C4 H10 O |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 2-metylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Formel vikt | 74.0732 |