Läs mer
tert-butylbromid, 98+%, stick. med kaliumkarbonat
Produktkod. 11454744
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454744 500 g 500g
11444744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454744 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13727.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137,02 g/mol
tert-butylbromid används som råvara i syntetisk organisk kemi. Det används för att studera den massiva deadenyleringen av adeninbaserade nukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylbromid används som råvara i syntetisk organisk kemi. Det används för att studera den massiva deadenyleringen av adeninbaserade nukleosider.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-19-7
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000125
InChI-nyckel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC-namn 2-brom-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl bromide
Namnnotering stabiliserat med kaliumkarbonat
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.21
Kokpunkt 74 °C till 76 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Analysprocentintervall 98 %, stabiliserat med kaliumkarbonat
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 137.02
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.