Läs mer
tert-butylbromid, 98+%, stab. med kaliumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473950
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473950 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11473950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13727.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137,02 g/mol
tert-butylbromid används som råvara i syntetisk organisk kemi. Det används för att studera den massiva deadenyleringen av adeninbaserade nukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylbromid används som råvara i syntetisk organisk kemi. Det används för att studera den massiva deadenyleringen av adeninbaserade nukleosider.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Bromide
Namnnotering stabiliserat med kaliumkarbonat
CAS 507-19-7
Smältpunkt °C till 20 °C
Densitet 1.210
Kokpunkt 74 °C till 76 °C
Flampunkt 18 °C
Analysprocentintervall 98 %, stabiliserat med kaliumkarbonat
Molekylformel C4H9Br
Brytningsindex 1.428
MDL-nummer MFCD00000125
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
InChI-nyckel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)Br
IUPAC-namn 2-brom-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 137.02
PubChem CID 10485
Formel vikt 137.02
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.