Läs mer
tert-butylbromoacetat, 98 %
Produktkod. 11412737
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412737 50 g 50g
11402737 10 g 10g
11422737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14917.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
tert-butylbromacetat används som mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen, läkemedel, jordbrukskemikalier och i organiska föreningar. Den finner användning som ett alkyleringsmedel. Det spelar en viktig roll för att framställa (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-ättiksyra-tert-butylester och i syntesen av kollagenashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylbromoacetat används som mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen, läkemedel, jordbrukskemikalier och i organiska föreningar. Den finner användning som ett alkyleringsmedel. Det spelar en viktig roll för att framställa (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-ättiksyra-tert-butylester och i syntesen av kollagenashämmare.
Löslighet
Blandbar med etanol, kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5292-43-3
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00000188
InChI-nyckel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC-namn tert-butyl-2-bromacetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl bromoacetate
Densitet 1.33
Kokpunkt 175 °C
Flampunkt 49 °C (120 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel BrCH2CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1753010
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl bromoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl bromoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.