Läs mer
tert-butylbromoacetat, 99 %
Produktkod. 10665012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10665012 50 mL Glasflaska 50ml
10764831 10 mL Glasflaska 10ml
10540902 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10665012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154340500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5292-43-3
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00000188
InChI-nyckel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC-namn tert-butyl-2-bromacetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl bromoacetate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3380g/mL, 1.338
Kokpunkt 50 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 49 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1,4440 till 1,446
Kvantitet 50 mL
Beilstein 02, I, 96
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 195.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl bromoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl bromoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.