Läs mer
tert-butylbromoacetat, TRC
Produktkod. 30338987
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30338987 10 g
1 options
Produktkod. 30338987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69074510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Bromoacetate
CAS 5292-43-3
Molekylformel C6H11BrO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CBr
IUPAC-namn tert-butyl 2-bromoacetat
Molekylvikt (g/mol) 195.05
Formel vikt 193.9942