Läs mer
tert-butylkarbamat, 98+%
Produktkod. 11359963
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359963 5 g 5g
11349963 1 g 1g
11369963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00259.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
tert-butylkarbamat används i palladiumkatalyserad syntes av N-Boc-skyddade aniliner. Det användes i syntesen av tetrasubstituerade pyrroler, funktionaliserade med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylkarbamat används i palladiumkatalyserad syntes av N-Boc-skyddade aniliner. Det användes i syntesen av tetrasubstituerade pyrroler, funktionaliserade med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Löslighet
Löslig i metylenklorid, kloroform och alkoholer. Något löslig i petroleumeter och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4248-19-5
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.148
MDL-nummer MFCD00007962
InChI-nyckel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-namn tert-butylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl carbamate
Smältpunkt 106°C to 110°C
Beilstein 1744500
Löslighetsinformation Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.